Merck
742392
Sigma-Aldrich
Diethyl [difluoro(trimethylsilyl)methyl]phosphonate
≥85.0% (H-NMR)
別名:
Diethyl (trimethylsilyl)difluoromethylphosphonate, [Diethoxyphosphoryl(difluoro)methyl]-trimethyl-silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCF2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥85.0% (H-NMR)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
n20/D 1.416-1.418
bp
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
conforms to structure for Proton NMR spectrum
官能基
fluoro
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H19F2O3PSi/c1-6-12-14(11,13-7-2)8(9,10)15(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChI Key
AUYUSSHVQGGCCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Phosphourous 31 NMR spectrum conforms to structure
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
742392-5G:
742392-VAR:
742392-1G:
742392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nucleophilic difluoromethylenation of aldehydes and ketones using diethyl difluoro(trimethylsilyl)methylphosphonate.
Alexandrova, A. V. and Beier, P.
Journal of Fluorine Chemistry, 130, 493-500 (2009)
Michael D Reily et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(38), 12360-12361 (2006-09-21)
A new NMR chemical shift standard and pH indicator, difluorotrimethylsilanylphosphonic acid (DFTMP), is described, and the utility of this reagent is demonstrated for in situ determination of pH in complex biofluids. The pH dependence of this reagent allows accurate in
(Diethylphosphinyl)difluoromethyllithium. ? Preparation and synthetic application.
Obayashi, M. et al.
Tetrahedron Letters, 23, 2323-2326 (1982)