Merck
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
別名:
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
188.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
phosphonate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
751596-BULK:
751596-5G:
751596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)