安全性情報
611360
Supelco
Urea-13C,15N2 solution
NMR reference standard, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH415N2O
分子量:
63.03
UNSPSCコード:
12142201
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
濃度
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
8 mm × 7 in.
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Indirect detection
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL
Each pack contains 10 tubes..
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
611360-10X7IN:
611360-1EA:
611360-10X7IN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)