Merck
W6942
尿素-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CO15NH2
CAS番号:
分子量:
63.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
W6942-VAR:
W6942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)