Merck
609072
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
388.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI Key
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
609072-VAR:
609072-1G:
609072-BULK:
試験成績書(COA)