Merck
606480
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C1C9H10O4
分子量:
195.18
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
139-141 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
285.8 °F
引火点(℃)
141.00 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)