Merck
901460
Sigma-Aldrich
Dimethyl (terephthalate-13C8)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
Dimethyl terephthalate-1,2,3,4,5,6,α,α′-13C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C8C2H10O4
CAS番号:
分子量:
202.13
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
形状
flakes
質量シフト
M+8
SMILES記法
O=[13C](OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13C](OC)=O)[13CH]=[13CH]1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901460-VAR:
901460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)