Merck
900594
Sigma-Aldrich
Propene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
別名:
Propylene-3-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
43.07
UNSPSCコード:
12352119
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
gas
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]C=C
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)