Merck
719668
Sigma-Aldrich
2,3-ブタンジオール-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
2,3-ブチレングリコール-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OH)13CH(OH)13CH3
分子量:
94.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
25 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH](O)[13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
OWBTYPJTUOEWEK-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
719668-VAR:
719668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)