Merck
603341
Sigma-Aldrich
Propyne-3-13C
99 atom % 13C
別名:
Methyl-13C-acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3C≡CH
CAS番号:
分子量:
41.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2+1
InChI Key
MWWATHDPGQKSAR-VQEHIDDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603341-BULK:
603341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)