Merck
492752
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Hexadecanoic acid-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1313CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
257.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-XPOOIHDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
492752-VAR:
492752-1G:
492752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.