Merck
591092
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-4-hydroxyphenylalanine-15N, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, N-t-Boc derivative, L-Tyrosine-15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)-C6H4-CH2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
282.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
133-135 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1/i15+1
InChI Key
CNBUSIJNWNXLQQ-ATIMDCQMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
591092-VAR:
591092-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)