Merck
605077
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
光学活性
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1
InChI Key
QVHJQCGUWFKTSE-IJPZVAHNSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)