Merck
756881
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-diimidazole
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H6N4O
分子量:
163.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
117-122 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](N1C=NC=C1)N2C=NC=C2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H/i7+1
InChI Key
PFKFTWBEEFSNDU-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
756881-VAR:
756881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)