Merck
589454
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
1.0 M in toluene, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13COCl2
CAS番号:
分子量:
99.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
濃度
1.0 M in toluene
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI Key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589454-BULK:
589454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)