Merck
923729
Maleimide-13C4
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4H3NO2
分子量:
101.04
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
SMILES記法
O=[13C]1[13CH]=[13CH][13C](N1)=O
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
923729-VAR:
923729-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)