Merck
490873
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Tetradecanoic acid-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1213CO2H
CAS番号:
分子量:
229.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
490873-1G:
490873-1G-PW:
490873-VAR:
490873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)