Merck
616303
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-2,3,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCO(CD2)2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(N)=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-NKXUJHECSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
616303-BULK:
616303-100MG:
616303-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Carolina Salazar et al.
Metabolites, 2(3), 398-428 (2012-01-01)
In spite of the large arsenal of methodologies developed for amino acid assessment in complex matrices, their implementation in metabolomics studies involving wide-ranging mutant screening is hampered by their lack of high-throughput, sensitivity, reproducibility, and/or wide dynamic range. In response
Alberto Valdés et al.
Scientific reports, 11(1), 5058-5058 (2021-03-05)
Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of chronic kidney disease. Although hyperglycaemia has been determined as the most important risk factor, hypoxia also plays a relevant role in the development of this disease. In this work, a comprehensive metabolomic