Merck
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
163.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749001-VAR:
749001-10MG:
749001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)