Merck
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
別名:
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
221.25
Beilstein:
3205511
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
461431-5G:
461431-1G:
461431-VAR:
461431-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)