Merck
589098
Sigma-Aldrich
4-オキソブタン酸メチル
90%
別名:
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COCOCH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
不純物
≤10% 4-oxobutanoic acid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-オキソブタン酸メチルは、治療薬としての可能性があるピペリジンアルカロイドである(-)-デオキソプロソフィリンの合成の出発物質として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
187.0 °F
引火点(℃)
86.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589098-1G:
589098-10G:
589098-BULK:
589098-VAR:
589098-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)