Merck
218359
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-ペリリン酸
95%
別名:
4-イソプロペニルシクロヘキセン-1-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
flakes
光学活性
[α]20/D −102°, c = 2 in methanol
mp
129-131 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h5,8H,1,3-4,6H2,2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChI Key
CDSMSBUVCWHORP-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-(-)-ペリリン酸は、強力な抗菌および抗癌活性を持つペリリル誘導体です。R-(+)-リモネンの生物学的酸化により調製できます。
アプリケーション
(S)-(−)-ペリリン酸(PA)は、以下の調製の出発物質として使用できます。
  • アリールアミド、4-(プロプ-1-エン-2-イル)-N-(3-(トリフルオロメチル)フェニル)シクロヘキシ-1-エン-1-カルボキサミドおよびN-(4-(4-アミノ-2-メチルフェネチル)-3-メチルフェニル)-4-(プロプ-1-エン-2-イル)シクロヘキシ-1-エン-1-カルボキサミド、in vitroでの抗増殖活性剤として。
  • 抗マラリア剤としてのマケリオールおよびカンナビノイド関連化合物。   
  • 三環系-β-ラクトンは、1-クロロ-N,N-2-トリメチルプロペニルアミンおよびケトマロン酸ジメチルで処理した後、9-アザジュロリジンを添加します。
生物化学的/生理学的作用
翻訳後のシステインイソプレニル化を阻害することにより、p21rasおよび他の低分子量Gタンパク質の活性を阻害します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
218359-VAR:
218359-BULK:
218359-5G:
218359-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natural product derivatization with β -lactones, β -lactams and epoxides toward `infinite?binders
Jouanneau M, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3348-3354 (2019)
Bioconversion of R-(+)-limonene to perillic acid by the yeast Yarrowia lipolytica.
Ferrara MA, et al.
Brazilian Journal of Microbiology, 44(4), 1075-1080 (2013)
Felix Klotter et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(29), 8547-8550 (2015-06-17)
Short and highly efficient stereoselective syntheses provide machaeriols and cannabinoids in a divergent approach starting from a common precursor, commercially available (S)-perillic acid. Key features of the novel strategy are a stereospecific palladium-catalyzed decarboxylative arylation and a one-pot sequence comprising