Merck
793825
Sigma-Aldrich
Methyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 85% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl13COOCH3
分子量:
95.49
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
85% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](OC)Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3/i2+1
InChI Key
XMJHPCRAQCTCFT-VQEHIDDOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793825-VAR:
793825-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)