Merck
609919
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(4-hydroxy-18O)
95 atom % 18O
別名:
L-4-Hydroxy-18O-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
183.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
分子量
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
609919-BULK:
609919-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)