Merck
588296
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane-10,10,10-d3
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Decyl bromide-10,10,10-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)8CH2Br
CAS番号:
分子量:
224.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
238 °C (lit.)
密度
1.080 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3
InChI Key
MYMSJFSOOQERIO-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588296-BULK:
588296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)