Merck
489581
Sigma-Aldrich
ヘキサデカン-1-d
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CH2D
CAS番号:
分子量:
227.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.776 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
489581-1G:
489581-VAR:
489581-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)