Merck
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-16,16,16-d3
99 atom % D
別名:
Cetyl bromide-16,16,16-d3, Hexadecyl bromide-16,16,16-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)14CH2Br
CAS番号:
分子量:
308.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
InChI Key
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
350.6 °F - closed cup
引火点(℃)
177 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588326-BULK:
588326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)