Merck
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
別名:
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC11H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
361.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605328-VAR:
605328-100MG:
605328-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)