Merck
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl isocyanide
95%
別名:
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7N
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
60-64 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
InChI Key
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
594784-BULK:
594784-1G:
594784-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
594784-1G4061832643977