Merck
603449
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C,15N, L-Alanine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH(15NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
191.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
光学活性
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+2
SMILES記法
C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5+1,9+1
InChI Key
QVHJQCGUWFKTSE-GWDDMYRWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。