Merck
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
別名:
L-プロリン-13C5,15N, N-Fmoc誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C15H1915NO4
CAS番号:
分子量:
343.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
117-118 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
InChI Key
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
651451-BULK:
651451-1G:
651451-VAR:
651451-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)