同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13C](=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i24+1,34+1,35+1,36+1,39+1,40+1
InChI Key
KJYAFJQCGPUXJY-XZCRTNELSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
668753-VAR:
668753-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)