Merck
667064
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH, 13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
333.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
155-158 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1,19+1
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-SCMTXWLBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
667064-VAR:
667064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)