Merck
593753
Sigma-Aldrich
2′,6′-ジクロロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
189.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
37-41 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI Key
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593753-VAR:
593753-1G:
593753-BULK:
593753-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)