Merck
160520
Sigma-Aldrich
3′,4′-ジクロロアセトフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
189.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3′,4′-Dichloroacetophenone (3,4-Dichloroacetophenone) was used in the synthesis of substituted aryl aminothiazoles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
160520-25G:
160520-VAR:
160520-BULK:
160520-5G:
160520-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hamid Latif Siddiqui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(7), 1014-1017 (2007-07-03)
Different dimeric disulfides, having the basic skeleton of bis[2-amino-4-phenyl-5-thiazolyl] disulfides were synthesized in a straightforward manner from acetophenones. 2-Amino-4-phenyl-1,3-thiazoles were prepared by the reaction of thiourea with substituted acetophenones in the presence of iodine which were then converted to the