Merck
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-ジクロロアセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
189.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5624 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI Key
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
詳細
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
アプリケーション
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183199-VAR:
183199-10G:
183199-50G:
183199-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)