アッセイ
99%
mp
64-67 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChI Key
LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,3-Dichlorobenzaldehyde has been used in preparation of:
- 4-(2,3-dichlorobenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, Schiff base
- ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate via Biginelli condensation
- benzyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,3,6-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
254835-BULK:
254835-500G:
254835-100G:
254835-VAR:
254835-25G:
4-(2, 3-Dichlorobenzylideneamino)-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3 (2H)-one.
Sun, Y-X., et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4613-o4615 (2006)
Synthesis and reactions of Biginelli-compounds. Part 23.1 Chemoenzymatic syntheses of enantiomerically pure 4-aryl-3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones.
Schnell B, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4382-4389 (2000)