Merck
D56500
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロベンズアルデヒド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
175.01
Beilstein:
386477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI Key
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D56500-BULK:
D56500-100G:
D56500-VAR:
D56500-25G:
D56500-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)