Merck
523917
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
175.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
54-57 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI Key
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
523917-BULK:
523917-VAR:
523917-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)