Merck
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロトルエン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1907194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
196-203 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D76005-VAR:
D76005-5G:
D76005-100G:
D76005-500G:
D76005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)