Merck
590614
Sigma-Aldrich
2-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
202.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
48-53 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
InChI Key
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
590614-VAR:
590614-5G:
590614-BULK:
590614-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)