Merck
303143
Sigma-Aldrich
3,6-ジメチル-1,4-ジオキサン-2,5-ジオン
99%
別名:
DL-ラクチド, rac-ラクチド, ラクチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O4
CAS番号:
分子量:
144.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
bp
142 °C/8 mmHg (lit.)
mp
116-119 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI Key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,6-ジメチル-1,4-ジオキサン-2,5-ジオン(又はrac-ラクチド)はD-及びL-ラクチドの50:50ラセミ混合物です。rac-ラクチドは乳酸由来のラクトンです。豊富な再生可能資源から得られるため、学術用途や商業用途で大きな関心を集めています。rac-ラクチドは、様々な金属触媒や有機触媒を用いた開環重合により容易に重合することができ、ポリ(D,L-ラクチド)が得られます。得られるポリマーは一般的に非晶質ですが、立体特異的触媒を使用することで、ある程度の結晶化を示すheterotacticなPLAに誘導することが可能です。
アプリケーション
3,6-ジメチル-1,4-ジオキサン-2,5-ジオンは、以下で反応物として使用できます。
  • ポリ乳酸とポリカーボネートのマルチブロックコポリマーの合成。
  • プロペンオキシド、ラクチド、無水フタル酸のアルミニウム触媒重合によるマルチブロックポリエステルの製造。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303143-25G:
303143-10KG:
303143-VAR:
303143-100G:
303143-1KG:
303143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insun Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12758-12773 (2012-07-07)
A family of racemic and enantiopure indium complexes 1-11 bearing bulky chiral diaminoaryloxy ligands, H(NNO(R)), were synthesized and fully characterized. Investigation of both the mono- and the bis-alkoxy-bridged complexes [(NNO(R))InX](2)[μ-Y][μ-OEt] (5, R = (t)Bu, X = Y = Cl; 8
Kimberly M Osten et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(26), 8123-8134 (2012-04-07)
Functionalized diaminophenols, H(N(R1R2)N(R3)O), were investigated as ligands for indium catalysts in the ring-opening polymerization of racemic lactide. Precursor complexes (N(Me2)N(Me)O)InCl(2) (1), (N(Pr2)NO)InCl(2) (2), and (N(Mes)NO)InCl(2) (3) were synthesized and fully characterized by (1)H and (13)C NMR spectroscopy, elemental analysis, and
Vibrational Optical Activity of (3 S, 6 S)-3, 6-Dimethyl-1, 4-dioxane-2, 5-dione.
Tam CN, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(42), 10285-10293 (1996)
Fabio Marchetti et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(8), 2792-2802 (2012-09-11)
A series of group 4 metal tetracarbamates M(O(2)CNR(2))(4) (M = Ti, R = Et, 1a; M = Zr, R = Et, 1b; (i)Pr, 1c; M = Hf, R = Et, 1d; R = (i)Pr, 1e) were studied as catalytic precursors
Lu Qin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(32), 12315-12325 (2019-07-26)
In this paper we report a series of Al(iii) complexes supported by N,O-bidentate β-pyrazyl functionalized enolate ligands HL1-HL5 (L = (6-Me-2,5-C4H2N2)-CH[double bond, length as m-dash]C(R)-O-), (R = tBu, Ph, p-tolyl, p-OMePh, o-tolyl) and their exploitation for the ring-opening polymerization of