アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.547
密度
0.962 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9-10H,1-3H3
InChI Key
UPZYBRHQVJTPBO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709727-VAR:
709727-250MG:
709727-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)