Merck
592951
Sigma-Aldrich
3-[(ベンジルオキシカルボニル)アミノ]プロピオンアルデヒド
95%
別名:
3-[(カルボベンジルオキシ)アミノ]プロピオンアルデヒド, 3-[(ベンジルオキシカルボニル)アミノ]-1-プロパナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
52-57 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
InChI Key
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
592951-1G:
592951-BULK:
592951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)