Merck
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
別名:
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
175.23
Beilstein:
1860807
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.453
密度
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
InChI Key
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスファチジルエタノ-ルアミンやオルニチンの合成に用いられるアミンを保護した二官能性試薬です
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416444-50ML:
416444-VAR:
416444-BULK:
416444-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene