Merck
186791
Sigma-Aldrich
tert-クロロ酢酸ブチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
150.60
Beilstein:
1753006
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChI Key
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
tert-クロロ酢酸ブチルは、以下の化合物の合成に用いられています。
  • イミダゾール-1-イル-酢酸塩酸塩
  • アザ-Darzens反応によるcis-二置換アジリジンエステルの合成
  • クマリンフルオロフォアを担持する1,10-ジアザ-18-クラウン-6をベースとするセンサー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
186791-25G:
186791-BULK:
186791-100G:
186791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)