Merck
588229
Sigma-Aldrich
ベンジルクロリド-(環状-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
α-クロロトルエン(フェニル-13C6), ベンジルクロリド-(フェニル-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5CH2Cl
CAS番号:
分子量:
132.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588229-VAR:
588229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)