About This Item
化学式:
13C6H5CH2Br
CAS番号:
分子量:
176.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
密度
1.488 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI Key
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588237-BULK:
588237-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)