Merck
604186
Sigma-Aldrich
ベンゾイルクロリド-(環状-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5COCl
CAS番号:
分子量:
146.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
198 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
密度
1.262 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604186-VAR:
604186-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jenny-Marie T Wong et al.
Journal of chromatography. A, 1446, 78-90 (2016-04-17)
Widely targeted metabolomic assays are useful because they provide quantitative data on large groups of related compounds. We report a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method that utilizes benzoyl chloride labeling for 70 neurologically relevant compounds, including catecholamines