Merck
489298
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-4-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COCH2CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
利用可能性
not available in Japan
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アンプル入り